Stampa…
1,3-Fenilendiammina bicloridrato 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Benzene-1,3-diamine dihydrochloride, 1,3-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,3-Phenylenediamine dihydrochloride, 1,3-Phenylenediammonium dichloride
216650250 216651000
ACRO216650250EA 57.6 EUR
ACRO216650250 ACRO216651000
1,3-Fenilendiammina bicloridrato 99%
1,3-Fenilendiammina bicloridrato
Formula: C₆H₁₀Cl₂N₂
Peso molecolare: 181,06 g/mol
Punto di fusione: 277…278 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012975
CAS Number: 541-69-5
EINECS: 208-790-0
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %