Stampa…
Octyltrichlorosilane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
216501000 216505000
ACRO216501000EA 54.3 EUR
ACRO216501000 ACRO216505000
Octyltrichlorosilane 97%
Octyltrichlorosilane
Formula: C₈H₁₇Cl₃Si
Punto di ebollizione: 233 °C (731 mmHg)
Densità: 1,07 g/cm³
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000488
CAS Number: 5283-66-9
EINECS: 226-112-1
UN: 1801
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %