Stampa…
Etil-metacrilato 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
215830010 215835000
ACRO215830010EA 74.7 EUR
ACRO215830010 ACRO215835000
Etil-metacrilato 99% stabilizzato
Etil-metacrilato
Formula: C₆H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 118…119 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –75 °C
Densità: 0,91 g/cm³
Flash Pt: 15 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009161
CAS Number: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
UN: 2277
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 10 to 120 ppm MEHQ