Stampa…
n-Butyllithium 2.5 M in hexanes, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
213351000 213358000 213350500
213351000.EA 61.6 EUR
213351000. 213358000. 213350500.
n-Butyllithium 2.5 M in hexanes, AcroSeal®
n-Butyllithium
Formula: C₄H₉Li
Peso molecolare: 64,06 g/mol
Punto di ebollizione: 60…80 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,69 g/cm³
Flash Pt: –21 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009414
CAS Number: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2,
Visualizza i codici
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 2.37 to 2.59 M
Free base ≤1.2 %