3-Thiopheneethanol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₆H₈OS Punto di ebollizione: 110…111 °C (14 mmHg) Densità: 1,14 g/cm³ Flash Pt: 92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009766 CAS Number: 13781-67-4 EINECS: 237-434-7 |
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5510 to 1.5550 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |