2-(Trimethylsilyl)ethanol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
210480100
210480500
210482500
ACRO210480100EA
152
EUR
ACRO210480100
ACRO210480500
ACRO210482500
2-(Trimethylsilyl)ethanol 99%
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Formula:
HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃ Punto di ebollizione: 71…73 °C (35 mmHg) Punto di fusione: 0 °C Densità: 0,825 g/cm³ Flash Pt: 50 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002825 CAS Number: 2916-68-9 EINECS: 220-844-5 UN: 1987 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |