Stampa…
Sodio Succinnato, anidro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4-Butanedioic acid disodium salt, Sodium Succinate, Succinic acid disodium salt, Sodium succinate dibasic
208741000 208745000
ACRO208741000EA 27.8 EUR
ACRO208741000 ACRO208745000
Sodio Succinnato, anidro 99%
Sodio Succinnato
Formula: C₄H₄Na₂O₄
Peso molecolare: 162.05 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002790
CAS Number: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 12,08828
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (120°C)
Titration with HClO4 ≥98.5 %