Squalene 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
207471000
207470025
207475000
ACRO207471000EA
66.8
EUR
ACRO207471000
ACRO207470025
ACRO207475000
Squalene 99+%
Squalene
Formula:
C₃₀H₅₀ Punto di ebollizione: 285 °C (25 mmHg) Punto di fusione: –75 °C Densità: 0,855 g/cm³ Flash Pt: >112 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008912 CAS Number: 111-02-4 EINECS: 203-826-1 Merck Index: 13,08847 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 0.845 to 0.865 g/ml |
GC | ≥99.0 % |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |
Iodine value | 360 to 400 g I2/100 g |
Peroxide value | ≤2 meq/kg |
Saponification value | ≤1 mg KOH/g |