Stampa…
1-Fenil-2-tiourea 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Phenylthiourea, 1-Phenylthiourea
207250050 207250250 207251000
ACRO207250050EA 25.5 EUR
ACRO207250050 ACRO207250250 ACRO207251000
1-Fenil-2-tiourea 97%
1-Fenil-2-tiourea
Formula: C₇H₈N₂S
Peso molecolare: 152,22 g/mol
Punto di ebollizione: 295…297 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 148…150 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004933
CAS Number: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07468
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %