Stampa…
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
203250050 203250250
ACRO203250050EA 139 EUR
ACRO203250050 ACRO203250250
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine 97%
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
Punto di ebollizione: 262 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 143…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006108
CAS Number: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7
Visualizza i codici
Appearance Yellow-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 148 °C
HPLC ≥96.0 %