Stampa…
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
202380010 202380050 202380250 202381000
202380010.EA 68.4 EUR
202380010. 202380050. 202380250. 202381000.
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 99%
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Formula: C₇₂H₆₀P₄Pd
Punto di fusione: 103…107 °C (dec.)
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00010012
CAS Number: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 73.7 to 76.0 %