Stampa…
Trimethylsilyl cyanide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Trimethylsilylcarbonitrile
199560050 199560250 199561000 199565000
ACRO199560050EA 48.3 EUR
ACRO199560050 ACRO199560250 ACRO199561000 ACRO199565000
Trimethylsilyl cyanide 98%
Trimethylsilyl cyanide
Formula: C₄H₉NSi
Peso molecolare: 99,21 g/mol
Punto di ebollizione: 114 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 11 °C
Densità: 0,744 g/cm³
Flash Pt: 1 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001765
CAS Number: 7677-24-9
EINECS: 231-657-3
UN: 3384
ADR: 6.1,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %