Stampa…
Diammonium tetrachloropalladate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
195170020 195170100
ACRO195170020EA 244 EUR
ACRO195170020 ACRO195170100
Diammonium tetrachloropalladate 98%
Diammonium tetrachloropalladate
Formula: H₈Cl₄N₂Pd
Densità: 2,17 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010884
CAS Number: 13820-40-1
EINECS: 237-498-6
Visualizza i codici
Appearance Green to red to brown Powder or crystals
Palladium (Pd) ≥36.5 %