Stampa…
Manganese (II) nitrato tetraidrato per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Manganous nitrate tetrahydrate, Manganese dinitrate tetrahydrate
193460010 193462500
ACRO193460010EA 114 EUR
ACRO193460010 ACRO193462500
Manganese (II) nitrato tetraidrato per analisi
Manganese (II) nitrato tetraidrato
Formula: Mn(NO₃)₂·4H₂O
Punto di fusione: 37 °C
Densità: 2,115 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00149789
CAS Number: 20694-39-7
EINECS: 233-828-8
UN: 2724
ADR: 5.1,III
Visualizza i codici
Appearance Pink Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.05 %
Cadmium (Cd) ≤0.0005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)