Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
187980050
187980250
187981000
ACRO187980050EA
77.5
EUR
ACRO187980050
ACRO187980250
ACRO187981000
Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Thiophene-3-carbaldehyde
Formula:
C₅H₄OS Punto di ebollizione: 194…196 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –30 °C Densità: 1,28 g/cm³ Flash Pt: 64 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005466 CAS Number: 498-62-4 EINECS: 207-865-5 |
Appearance | Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5820 to 1.5860 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |