Stampa…
m-Fenetidina 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Etossianilina
186720250 186720050
ACRO186720250EA 114 EUR
ACRO186720250 ACRO186720050
m-Fenetidina 98%
m-Fenetidina
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,18 g/mol
Punto di ebollizione: 248 °C (1013 hPa)
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007785
CAS Number: 621-33-0
EINECS: 210-680-2
UN: 2311
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %