Stampa…
2-(2-Chlorophenyl)ethanol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
186190050 186190250 186190010
ACRO186190050EA 31.6 EUR
ACRO186190050 ACRO186190250 ACRO186190010
2-(2-Chlorophenyl)ethanol 98%
2-(2-Chlorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156.61 g/mol
Punto di ebollizione: 84…85 °C (3 mmHg)
Densità: 1.19 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002888
CAS Number: 19819-95-5
EINECS: 243-348-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %