Stampa…
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride 94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
185980100 185980250 185981000
ACRO185980100EA 75.6 EUR
ACRO185980100 ACRO185980250 ACRO185981000
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride 94%
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride
Formula: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Punto di ebollizione: 50…52 °C (13 mmHg)
Densità: 1,09 g/cm³
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000888
CAS Number: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
UN: 1992
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
HPLC ≥97.5 %