Stampa…
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
185930010 185931000
ACRO185930010EA 378 EUR
ACRO185930010 ACRO185931000
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone 98%
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Formula: C₅H₁₀N₂O
Peso molecolare: 114.15 g/mol
Punto di ebollizione: 225,5
Punto di fusione: 8.2 °C
Densità: 1.05 g/cm³
Flash Pt: 93
MDL Number: MFCD00003188
CAS Number: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
Merck Index: 13,03275
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA