Stampa…
Tricloroacetato di sodio 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
184151000 184155000 184150025
ACRO184151000EA 25 EUR
ACRO184151000 ACRO184155000 ACRO184150025
Tricloroacetato di sodio 97%
Tricloroacetato di sodio
Formula: C₂Cl₃NaO₂
Punto di fusione: >300 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064198
CAS Number: 650-51-1
EINECS: 211-479-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1 % in methanol) Clear colorless to yellow solution
HPLC ≥97.5 %