2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole, 4-Methyl-5-thiazoleethanol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
184060250
184061000
ACRO184060250EA
35.3
EUR
ACRO184060250
ACRO184061000
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol 98%
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol
Formula:
C₆H₉NOS Peso molecolare: 143,21 g/mol Punto di ebollizione: 135 °C (7 mmHg) Densità: 1,19 g/cm³ Flash Pt: >110 °C |
MDL Number:
MFCD00005339 CAS Number: 137-00-8 EINECS: 205-272-6 Merck Index: 12,06208 |
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤1 % |
GC | ≥97.5 % |