Stampa…
Cloroformiato di etile 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Chloroformic acid ethyl ester
181080050 181085000 181080025 181081000
ACRO181080050EA 34.1 EUR
ACRO181080050 ACRO181085000 ACRO181080025 ACRO181081000
Cloroformiato di etile 97%
Cloroformiato di etile
Formula: C₃H₅ClO₂
Peso molecolare: 108.52 g/mol
Punto di ebollizione: 94 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –81 °C
Densità: 1.135 g/cm³
Flash Pt: 10 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000644
CAS Number: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1
Merck Index: 12,03831
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤100 APHA