Stampa…
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
176540050 176540010 176540100 176540250
ACRO176540050EA 102 EUR
ACRO176540050 ACRO176540010 ACRO176540100 ACRO176540250
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene 99%
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
Formula: (C₆H₅)₂CCHCHC(C₆H₅)₂
Peso molecolare: 358,48 g/mol
Punto di ebollizione: 556 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 196…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004766
CAS Number: 1450-63-1
EINECS: 215-914-7
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 200 °C
HPLC ≥95 %