Stampa…

Isobutyl chloroformate 98%

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

Synonyms: Chloroformic acid isobutyl ester

176180250 176181000 176185000
ACRO176180250EA 28.8 EUR
ACRO176180250 ACRO176181000 ACRO176185000
Isobutyl chloroformate 98%
Isobutyl chloroformate
Formula: C₅H₉ClO₂
Peso molecolare: 136,58 g/mol
Punto di ebollizione: 128,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 1,0475 g/cm³
Flash Pt: 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000642
CAS Number: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN: 3489
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,05156

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % diisobutyl carbonate
Color scale ≤100 APHA
Free acid (HCl) ≤0.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR