Stampa…
3-Bromofuran 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Stabilization: Stabilised with calcium carbonate
175260025 175260100
ACRO175260025EA 86.1 EUR
ACRO175260025 ACRO175260100
3-Bromofuran 98% stabilizzato
3-Bromofuran
Formula: C₄H₃BrO
Peso molecolare: 146.97 g/mol
Punto di ebollizione: 103 °C (750 mmHg)
Densità: 1.635 g/cm³
Flash Pt: 3 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005347
CAS Number: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
UN: 1993
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4985 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.5 % calcium carbonate