(4-Methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Methoxybenzyl cyanide, 4-Methoxyphenylacetonitrile
Formula:
C₉H₉NO Peso molecolare: 147.18 g/mol Punto di ebollizione: 286 Punto di fusione: 8 Densità: 1.08 g/cm³ Flash Pt: 117 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001919 CAS Number: 104-47-2 EINECS: 203-206-0 UN: 3276 ADR: 6.1 III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |