Stampa…
2-Chlorobenzothiazole 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
173490250 AC17349.1 173490050
ACRO173490250EA 128 EUR
ACRO173490250 MAYBAC17349.1 ACRO173490050
2-Chlorobenzothiazole 99%
2-Chlorbenzothiazol
Formula: C₇H₄ClNS
Peso molecolare: 169,63 g/mol
Punto di ebollizione: 141 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 21…24 °C
Densità: 1,37 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00005776
CAS Number: 615-20-3
EINECS: 210-415-0
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6367 to 1.6387 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %