Stampa…
Adipoile dicloruro 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Adipoyl chloride
173181000 173185000
ACRO173181000EA 148 EUR
ACRO173181000 ACRO173185000
Adipoile dicloruro 98%
Adipoile dicloruro
Formula: C₆H₈Cl₂O₂
Peso molecolare: 183,03 g/mol
Punto di ebollizione: 105…107 °C (2 mmHg)
Densità: 1,25 g/cm³
Flash Pt: 72 °C
MDL Number: MFCD00000759
CAS Number: 111-50-2
EINECS: 203-876-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration RCOCl ≥97.5 %
Titration RCOOH ≤2 % (as Adipic acid)