Stampa…
Tricina 98% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
172640250 172641000 172642500 172640010
ACRO172640250EA 30.7 EUR
ACRO172640250 ACRO172641000 ACRO172642500 ACRO172640010
Tricina 98% per biochimica
Tricina
Formula: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Punto di fusione: 180…184 °C (dec.)
Densità: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004277
CAS Number: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4.0 to 6.0 (1 % in water at 20°C)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dried basis)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm