Stampa…
Undec-10-enoyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
171581000 171585000
ACRO171581000EA 109 EUR
ACRO171581000 ACRO171585000
Undec-10-enoyl chloride 98%
Undec-10-enoyl chloride
Formula: C₁₁H₁₉ClO
Punto di ebollizione: 120…122 °C (10 mmHg)
Densità: 0,94 g/cm³
Flash Pt: 93 °C
MDL Number: MFCD00000772
CAS Number: 38460-95-6
EINECS: 253-951-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4532 to 1.4552 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %