Stampa…
meso-Tetraphenylporphine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetraphenylporphyrin, meso-Tetraphenylporphine, TPP
171210010 171210050 171210250
ACRO171210010EA 49.4 EUR
ACRO171210010 ACRO171210050 ACRO171210250
meso-Tetraphenylporphine 97%
meso-Tetraphenylporphine
Formula: C₄₄H₃₀N₄
Peso molecolare: 614,75 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,276 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011680
CAS Number: 917-23-7
EINECS: 213-025-9
Visualizza i codici
Appearance Blue to purple Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Impurity ≤3 % Chlorin