Stampa…
2-Bromothiazole 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
170910050 170910250
ACRO170910050EA 61 EUR
ACRO170910050 ACRO170910250
2-Bromothiazole 98+%
2-Bromothiazole
Formula: C₃H₂BrNS
Punto di ebollizione: 70…71 °C (20 mmHg)
Densità: 1,82 g/cm³
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005316
CAS Number: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %