Methyl-3,5-dihydroxybenzoate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₈O₄ Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 164…169 °C |
MDL Number:
MFCD00002289 CAS Number: 2150-44-9 EINECS: 218-426-2 |
Appearance | Light yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 164 to 169 °C |
GC | ≥96.0 % |