Stampa…
α-Bromo-p-toluic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromomethylbenzoic acid, 4-(Bromomethyl)benzoic acid
170400100 170400500 170402500
ACRO170400100EA 81.3 EUR
ACRO170400100 ACRO170400500 ACRO170402500
α-Bromo-p-toluic acid 97%
α-Bromo-p-toluic acid
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di ebollizione: 316 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 223…227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002567
CAS Number: 6232-88-8
EINECS: 228-343-3
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %