Phenoxyacetic acid 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₈O₃ Punto di ebollizione: 285 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 98…101 °C Densità: 1,36 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 165 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004296 CAS Number: 122-59-8 EINECS: 204-556-7 Merck Index: 12,07407 |
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 98 to 102 °C |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |