Stampa…
4-(Benzilossi) fenolo 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Monobenzone
169780500 169782500 169780010
ACRO169780500EA 44.4 EUR
ACRO169780500 ACRO169782500 ACRO169780010
4-(Benzilossi) fenolo 98%
4-(Benzilossi) fenolo
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Peso molecolare: 200,24 g/mol
Punto di ebollizione: 328 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 121…122 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002333
CAS Number: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Merck Index: 12,06331
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 122 °C
GC ≥97.5 %