Methyl bromoacetate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Bromoacetic methyl ester
Formula:
BrCH₂COOCH₃ Peso molecolare: 152.98 g/mol Punto di ebollizione: 145 Punto di fusione: –50 °C Densità: 1.61 g/cm³ Flash Pt: 62 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000189 CAS Number: 96-32-2 EINECS: 202-499-2 UN: 2643 ADR: 6.1 II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |