Stampa…
Isovaleryl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
169280250 169281000 169285000
ACRO169280250EA 25.4 EUR
ACRO169280250 ACRO169281000 ACRO169285000
Isovaleryl chloride 98%
Isovaleryl chloride
Formula: C₅H₉ClO
Punto di ebollizione: 115 °C (1013 hPa)
Densità: 0,98 g/cm³
Flash Pt: 27 °C
MDL Number: MFCD00000738
CAS Number: 108-12-3
EINECS: 203-552-2
UN: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05253
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %