Stampa…
(±)-2-Metiltetraidrofurano 99+% stabilizzato, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
168361000 168365000 168360010 168360025 168360100
ACRO168361000EA 41.4 EUR
ACRO168361000 ACRO168365000 ACRO168360010 ACRO168360025 ACRO168360100
(±)-2-Metiltetraidrofurano 99+% stabilizzato, puro
(±)-2-Metiltetraidrofurano
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86.13 g/mol
Punto di ebollizione: 78…80 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –136 °C
Densità: 0.86 g/cm³
Flash Pt: –11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005367
CAS Number: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4046 to 1.4066 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT