Stampa…
Acido metacrilico 99.5% stabilizzato, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Acido 2-metil propenoico
168310010 168310040 168310250 168312500 168315000 168310251
ACRO168310010EA 86 EUR
ACRO168310010 ACRO168310040 ACRO168310250 ACRO168312500 ACRO168315000 ACRO168310251
Acido metacrilico 99.5% stabilizzato, extra puro
Acido metacrilico
Formula: C₄H₆O₂
Peso molecolare: 86.09 g/mol
Punto di ebollizione: 163 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 16 °C
Densità: 1.01 g/cm³
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002651
CAS Number: 79-41-4
EINECS: 201-204-4
UN: 2531
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05967
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4295 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer ca. 250 ppm MEHQ