Stampa…
Valeronitrile 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Pentanenitrile
167941000 167945000
ACRO167941000EA 48.2 EUR
ACRO167941000 ACRO167945000
Valeronitrile 98%
Valeronitrile
Formula: C₅H₉N
Peso molecolare: 83.13 g/mol
Punto di ebollizione: 139…141 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –96 °C
Densità: 0.79 g/cm³
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001974
CAS Number: 110-59-8
EINECS: 203-781-8
UN: 1992
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10043
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
GC ≥97.5 %