1-(trimetilsilil)imidazolo 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₂N₂Si Punto di ebollizione: 93…94 °C (13 mmHg) Punto di fusione: –42 °C Densità: 0,95 g/cm³ Flash Pt: 5 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005280 CAS Number: 18156-74-6 EINECS: 242-040-3 UN: 2733 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4750 to 1.4780 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % (10 % in water) |