Stampa…
Thiazole 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
166130010 166130050 166130250
ACRO166130010EA 37.5 EUR
ACRO166130010 ACRO166130050 ACRO166130250
Thiazole 99%
Thiazole
Formula: C₃H₃NS
Peso molecolare: 85,13 g/mol
Punto di ebollizione: 117…118 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: -34 °C
Densità: 1,198 g/cm³
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005315
CAS Number: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09442
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5365 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %