Stampa…
α-Bromo-m-toluonitrile 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
163510100 163510500
ACRO163510100EA 95 EUR
ACRO163510100 ACRO163510500
α-Bromo-m-toluonitrile 95%
α-Bromo-m-toluonitrile
Formula: C₈H₆BrN
Punto di ebollizione: 130 °C (4 mmHg)
Punto di fusione: 92…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001809
CAS Number: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
UN: 1759
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 97 °C
GC ≥94 %