Stampa…
4,6-Dichloropyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
163370050 163370250 163371000
ACRO163370050EA 53.6 EUR
ACRO163370050 ACRO163370250 ACRO163371000
4,6-Dichloropyrimidine 97%
4,6-Dichloropyrimidine
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
Peso molecolare: 148,98 g/mol
Punto di ebollizione: 176 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 63…68 °C
Densità: 1,734 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006109
CAS Number: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
UN: 3263
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to orange Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %