Stampa…
α-Bromo-o-toluonitrile 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Cyanobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)benzonitrile, o-(Bromomethyl)benzonitrile
163130250 163131000 163130050
ACRO163130250EA 112 EUR
ACRO163130250 ACRO163131000 ACRO163130050
α-Bromo-o-toluonitrile 98%
α-Bromo-o-toluonitrile
Formula: C₈H₆BrN
Peso molecolare: 196,05 g/mol
Punto di ebollizione: 152…155 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 70…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001794
CAS Number: 22115-41-9
UN: 1759
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to grey-brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %