Stampa…
Tris(dimethylamino)phosphine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
162480100 162480500 162481000
ACRO162480100EA 60.9 EUR
ACRO162480100 ACRO162480500 ACRO162481000
Tris(dimethylamino)phosphine 97%
Tris(dimethylamino)phosphine
Formula: C₆H₁₈N₃P
Punto di ebollizione: 150 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –44 °C
Densità: 0,89 g/cm³
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008301
CAS Number: 1608-26-0
EINECS: 216-534-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %