Stampa…
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-Hydroxy-1H-indole-2-carboxylic acid
162450010 162450050
ACRO162450010EA 66.1 EUR
ACRO162450010 ACRO162450050
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid 98%
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,16 g/mol
Punto di fusione: 249 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005615
CAS Number: 21598-06-1
EINECS: 244-468-6
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %