2,2,2-Trichloroethyl chloroformate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
161811000
161810250
ACRO161811000EA
146
EUR
ACRO161811000
ACRO161810250
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate 97%
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Formula:
C₃H₂Cl₄O₂ Peso molecolare: 211,86 g/mol Punto di ebollizione: 171…172 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 1 °C Densità: 1,539 g/cm³ Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000810 CAS Number: 17341-93-4 EINECS: 241-363-7 UN: 3277 ADR: 6.1,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |