Ethyl crotonate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 143 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –79 °C Densità: 0,918 g/cm³ Flash Pt: 34 °C |
MDL Number:
MFCD00009289 CAS Number: 623-70-1 EINECS: 210-808-7 UN: 1862 ADR: 3,II Merck Index: 13,02625 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4220 to 1.4280 (20°C, 589 nm) |
Density | (20/4°C) 0.916 to 0.921 g/ml |
GC | ≥95 % |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |